Learn More
Sodium Pyruvate, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number p-5390950
1353.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
113-24-6
C3H3NaO3
110.044
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
23662274
CHEBI:50144
sodio; 2-oxopropanoato
CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
113-24-6
C3H3NaO3
110.044
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
23662274
CHEBI:50144
sodio; 2-oxopropanoato
CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Nombre del producto químico o material Sodium Pyruvate
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.05
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha