missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Pyrophosphate Decahydrate, Honeywell Fluka™

Marca:  Honeywell Fluka 221368-2.5KG

Detalles adicionales : CAS : 13472-36-1 Peso : 2.50000kg

Cantidad. 2.5kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15612120

  • 139.12€ / 2.50 Kg


Fecha de envío estimada
del proveedor 03-07-2018
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

13472-36-1
≥99%
ACS Reagent
MFCD00149200
Sodium Pyrophosphate Decahydrate
446.06g/mol
Na4P2O7 · 10H2O
NONH for all modes of transport

Especificaciones

Sodium Pyrophosphate Decahydrate
ACS Reagent
Na4P2O7 · 10H2O
MFCD00149200
2.5kg
13472-36-1
≥99%
446.06g/mol
NONH for all modes of transport
Videos
SDS