Learn More
Pirofosfato de sodio decahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
Punto de ebullición | 93.8°C |
Nombre del producto químico o material | Sodium pyrophosphate decahydrate |
Punto de fusión | 80.0°C |
Nombre de nota | p.a. |
Color | Blanco |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | Na4P2O7·10H2O |
Índice Merck | 10,9063 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium pyrophosphate decahydrate
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium pyrophosphatedecahydrate, Sodiumpyrophosphate