Learn More
Pirofosfato de sodio decahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10002710
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
13472-36-1
Na4O7P2·10H2O
446.05
MFCD00149200
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
3084150
tetrasodio;fosfato de fosfonato;decahidrato
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
13472-36-1
Na4O7P2·10H2O
446.05
MFCD00149200
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
3084150
tetrasodio;fosfato de fosfonato;decahidrato
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 93.8°C
Nombre del producto químico o material Sodium pyrophosphate decahydrate
Punto de fusión 80.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Na4P2O7·10H2O
Índice Merck 10,9063
Información de solubilidad Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ammonia,insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.05
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.82
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium pyrophosphate decahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium pyrophosphatedecahydrate, Sodiumpyrophosphate