Learn More
Pirofosfato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023718
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7722-88-5
Na4O7P2
265.90
MFCD00003513
FQENQNTWSFEDLI-UHFFFAOYSA-J
tetrasodium pyrophosphate, sodium pyrophosphate, tspp, phosphotex, tetrasodium diphosphate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, sodium diphosphate, victor tspp, natrium pyrophosphat, caswell no. 847
24403
CHEBI:71240
tetrasodio;fosfato de fosfonato
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7722-88-5
Na4O7P2
265.90
MFCD00003513
FQENQNTWSFEDLI-UHFFFAOYSA-J
tetrasodium pyrophosphate, sodium pyrophosphate, tspp, phosphotex, tetrasodium diphosphate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, sodium diphosphate, victor tspp, natrium pyrophosphat, caswell no. 847
24403
CHEBI:71240
tetrasodio;fosfato de fosfonato
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Sodium pyrophosphate is used in water softener, detergent, emulsifying agent, metal cleaner and nutritional supplement. It acts as a buffering agent, thickening agent and dispersing agent. It also acts as a tartar control agent in toothpaste and dental floss. In addition, it is used as a chelating agent in antimicrobial studies. It is also used as a food additive in common foods such as chicken nuggets, crab meat and canned tuna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pirofosfato de sodio se utiliza como descalcificador del agua, detergente, agente emulsionante, limpiador de metales y suplemento nutricional. Actúa como agente de tamponado, agente espesante y agente dispersante. También actúa como agente de control del sarro en dentífricos e hilo dental. Además, se utiliza como agente quelante en estudios antimicrobianos. También se utiliza como aditivo alimentario en alimentos comunes como nuggets de pollo, carne de cangrejo y atún en lata.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol etílico.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium pyrophosphate
Punto de fusión 988°C
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Na4P2O7
Índice Merck 14,9240
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethyl alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.9
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.534