Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pirofosfato sódico, solución tampón de 200 mM
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
250mL
Descripción
Sodium pyrophosphate, 200mM buffer soln. is used in the laboratory as a buffering agent. DSPP has been used as a chelating agent in antimicrobial studies. Tetrabasic pyrophosphate or TSPP (sc-203404; sc-236921) has shown to be useful in the preparation of an EDTA-sodium pyrophosphate extraction buffer for microcystin analysis of soil samples. It is a popular leavening agent found in baking powders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pirofosfato de sodio, solución tampón de 200 mM, se utiliza en el laboratorio como agente tamponador. DSPP se ha utilizado como agente quelante en estudios antimicrobianos. El pirofosfato tetramásico o TSPP (sc-203404; sc-236921) ha demostrado ser útil en la preparación de un tampón de extracción de pirofosfato de sodio EDTA para el análisis de microcistina de muestras de suelo. Es un agente de levadura popular que se encuentra en los polvos de hornear.
Solubilidad
Completamente miscible en agua. Insoluble en alcohol y amoníaco.
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
El pirofosfato de sodio, solución tampón de 200 mM, se utiliza en el laboratorio como agente tamponador. DSPP se ha utilizado como agente quelante en estudios antimicrobianos. El pirofosfato tetramásico o TSPP (sc-203404; sc-236921) ha demostrado ser útil en la preparación de un tampón de extracción de pirofosfato de sodio EDTA para el análisis de microcistina de muestras de suelo. Es un agente de levadura popular que se encuentra en los polvos de hornear.
Solubilidad
Completamente miscible en agua. Insoluble en alcohol y amoníaco.
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Concentración | Solución de tampón de 200 mm |
Cantidad | 100 ml |
Contenido y almacenamiento | Temperaturas ambientes |
Formulario | Líquido |