Learn More
Sodium Pyrophosphate, 10-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
193.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Pyrophosphate |
Nombre de nota | 10-Hydrate |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.06 |
Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED™ |
Envase | Frasco de polietileno |
Gravedad específica | 1L = 1.82kg |