Learn More
Alfa Aesar™ Sodium potassium (K2Na)-silica gel, 35-40% alkali metal in silica gel, Stage I
Marca:  Alfa Aesar™ 044890.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2813 Chem class : 4.3 Pack group : II
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15443915
  • 51.23€ / 5 g
Fecha estimada de envío
05-01-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Produce de forma reductora aniones y dianiones radicales, declora haluros de alquilo y arilo y desulfura compuestos.
Especificaciones
MFCD08705348
Especificaciones
Sodium potassium (K2Na)-silica gel, Stage I
Moisture Sensitive
5g
UN2813
Polvo
0.7g/mL
Negro
MFCD08705348
35 to 40% alkali metal in silica gel
Videos
SDS Documentos