Learn More
(K2Na)-gel de sílice de potasio de sodio, 35-40 % de metal alcalino en gel de sílice, fase I, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Produce de forma reductora aniones y dianiones radicales, declora haluros de alquilo y arilo y desulfura compuestos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium potassium (K2Na)-silica gel, Stage I |
Color | Negro |
Densidad | 0.7 g/mL |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2813 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | De 35 a 40 % de metal alcalino en gel de sílice |
Forma física | Polvo |