Learn More
Polifosfato sódico, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3586502
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
50813-16-6
(NaO3P)n
MFCD00134118
hexasodium oxido oxido phosphonatooxy phosphoryl oxy phosphoryl oxy phospho phosphonato oxy phosphinate
Polifosfato de sodio
[Na]OP(-*)(=O)O-*
50813-16-6
(NaO3P)n
MFCD00134118
hexasodium oxido oxido phosphonatooxy phosphoryl oxy phosphoryl oxy phospho phosphonato oxy phosphinate
Polifosfato de sodio
[Na]OP(-*)(=O)O-*
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium polyphosphate
Punto de fusión 600.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 250 g
Fórmula lineal (NaPO3)n
Índice Merck 15, 8773
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/l (20°C)
Porcentaje de pureza 65 to 70%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium polyphosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.