Learn More
Sodio, solución estándar de plasma, Na 10 000 μg/mL, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Catalog Number 11312328
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Na2CO3 in 5% HNO3
MFCD00085307
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Na2CO3 in 5% HNO3
MFCD00085307
Sodium, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium, plasma standard solution
Cantidad 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5 %; carbonato de sodio:2,3%; agua:92,7%
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Solubilidad Miscible with water
Forma física Líquido