Learn More
Fosfato de sodio, monobásico dihidrato, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 12645107
31.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13472-35-0
H2NaO42H2O
156.01
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
23673460
sodio; fosfato de dihidrógeno; dihidrato
O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13472-35-0
H2NaO42H2O
156.01
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
23673460
sodio; fosfato de dihidrógeno; dihidrato
O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, monobasic dihydrate
Punto de fusión 60.0°C
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal NaH2PO4·2H2O
Índice Merck 15,879
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.01
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico