missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Phosphate, Dibasic, Heptahydrate, MP Biomedicals™

Catalog Number p-7083078
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7782-85-6
H17Na2O11P
270.08
MFCD00149180
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
6096963
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7782-85-6
H17Na2O11P
270.08
MFCD00149180
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
6096963
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O

Widely used in molecular biology, biochemistry and chromatography. Sodium Phosphate, Dibasic, Heptahydrate, MP Biomedicals is a reagent with very high buffering capacity. It is highly hygroscopic, water soluble and useful (with Sodium Phosphate Monobasic)

El heptahidrato de fosfato sódico dibásico se utiliza en muchas aplicaciones:

  • Como secuestrante, emulsionante y tampón en alimentos
  • Como mordiente en colorantes, para el reforzado y el curtido de la seda
  • En la fabricación de esmaltes, cerámica y detergentes
  • Como agente ignífugo en soldadura normal y fuerte en lugar de bórax
  • Como reactivo y tampón en química analítica y como catártico y laxante
Forma física Polvo cristalino blanco
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in water, but more soluble in hot water; insoluble in alcohol, ethanol.
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno, heptahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.07
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado ACS
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'