Learn More
Fosfato sódico, dibásico heptahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-42263
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7782-85-6
H17Na2O11P
270.08
MFCD00149180
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
6096963
disodio;fosfato de hidrógeno;heptahidrato
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7782-85-6
H17Na2O11P
270.08
MFCD00149180
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
6096963
disodio;fosfato de hidrógeno;heptahidrato
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, dibasic heptahydrate
Punto de fusión 48.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 9.0 to 9.3 (5% soln. at 20°C)
Forma física Crystals
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Na2HPO4·7H2O
Índice Merck 15,8789
Información de solubilidad Solubility in water: 154g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.07
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.67