Learn More
Fosfato sódico, dibásico, +99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
45.32 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico para análisis
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Fosfato de sodio, dibásico |
Nombre de nota | p.a. |
Color | Blanco |
pH | De 8.7 a 9.3 (5 % de solución a 20 °C) |
Forma física | Polvo granular |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+ % |
Fórmula lineal | Na2HPO4 |
Índice Merck | 15, 8789 |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua: 75 g/l (20 °C). Otras solubilidades: prácticamente insoluble en alcohol |