Learn More
Sodium Persulfate, Honeywell
Catalog Number 15612030
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
7775-27-1
Na2O8S2
238.092
MFCD00003501
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
62655
disodium;sulfonatooxy sulfate
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
7775-27-1
Na2O8S2
238.092
MFCD00003501
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
62655
disodium;sulfonatooxy sulfate
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Reagent Grade,≥98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium Persulfate
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal Na2S2O8
Número UN 1505
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reagent