Learn More
Sodium peroxide, 96%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 207705000
Detalles adicionales : CAS : 1313-60-6 Peso : 0.58000kg Transport : UN number : 1504 Chem class : 5.1 Pack group : I
Cantidad. | 500g |
---|---|
Envase | Plastic bottle |
1313-60-6 | |
77.978 | |
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N | |
14803 | |
[O-][O-].[Na+].[Na+] |
Na2O2 | |
MFCD00003497 | |
sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide | |
disodium;peroxide |
Especificación
Sodium peroxide | |
1313-60-6 | |
Na2O2 | |
MFCD00003497 | |
15, 8786 | |
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N | |
disodium;peroxide | |
14803 | |
Granules | |
50ppm max. | |
50ppm max. | |
Plastic bottle | |
2.8 | |
Yellow | |
500g |
p.a. | |
96% | |
Na2O2 | |
06,548; 07,341; 11,492 | |
sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide | |
[O-][O-].[Na+].[Na+] | |
77.978 | |
77.97 | |
96% | |
2.8000g/mL | |
50ppm max. | |
Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: forming naoh and h2o2, freely soluble | |
50ppm max. | |
460.0°C |
Seguridad y manipulación
- Sodium peroxide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.