Learn More
Sodium Periodate, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7071999
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
7790-28-5
INaO4
213.89
MFCD00003534
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
23667635
CHEBI:75226
sodio; peryodato
[Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
7790-28-5
INaO4
213.89
MFCD00003534
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
23667635
CHEBI:75226
sodio; peryodato
[Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
ACS Reagent,≥99.8%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium Periodate
Cantidad 5 g
Fórmula lineal NaIO4
Número UN 3085
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.89g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado Reactivo ACS