Learn More
Alfa Aesar™ Perclorato de sodio monohidrato, +97 %
Marca:  Alfa Aesar™ A11243.0B
Detalles adicionales : CAS : 7791-07-3 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 1502 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad 1000g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443584
  • 112.00€ / 1000 g
Fecha estimada de envío
17-05-2021
Descripción
Descripción
Aplicaciones
El perclorato de sodio, monohidrato, es un agente caotrópico utilizado en la extracción estándar de ADN y en reacciones de hibridación en biología molecular. Se utiliza muy a menudo como agente de desproteinización durante la síntesis de ácidos nucleicos. Algunos productos explosivos comerciales modernos pueden contener perclorato de sodio, perclorato de amonio o perclorato de potasio como agente sensibilizante químico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Es un sólido higroscópico. Almacenar en una atmósfera inerte y mantener alejado de fuentes de ignición.
Especificaciones
7791-07-3
140.45
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
516899
O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
ClH2NaO5
MFCD00149164
sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
sodio; perclorato;hidrato
Especificaciones
Sodium perchlorate monohydrate
ClH2NaO5
UN1502
sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
sodio; perclorato;hidrato
516899
≥97%
Odorless
130°C (decomposition)
7791-07-3
MFCD00149164
14,8653
Soluble in water.
O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
140.45
140.48 (122.46 Anhydrous)
2.02
Hygroscopic
1000g
Videos
SDS Documentos