Learn More
Sodium perchlorate, ACS reagent, anhydrous, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 447425000
Detalles adicionales : CAS : 7601-89-0 Peso : 0.55000kg Transport : UN number : 1502 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad. 500g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12675087
  • 106.50€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
7601-89-0
122.44
sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
sodium;perchlorate
ClNaO4
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
522606
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Especificaciones
Sodium perchlorate
ClNaO4
15,8784
Solubility in water: 209g/100mL (15°C). Other solubilities: 170g/100mL water (0°C),300g/100mL water (80°C),soluble in alcohol
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
122.44
122.44
0.003% max
Plastic bottle
0.002% max
500g
7601-89-0
NaClO4
sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
sodium;perchlorate
522606
ACS Reagent
0.005% max
Solubility in water: 209 g/100mL (15°C). Other solubilities: 170 g/100mL water (0°C), 300 g/100mL water (80°C), soluble in alcohol
482.0°C
Videos
SDS Documentos