Learn More
Sodium (para)periodate, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 432855000
Detalles adicionales : CAS : 13940-38-0 Peso : 0.55000kg Transport : UN number : 1479 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad. 500g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10422180
  • 215.30€ / 500 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
13940-38-0
293.89
DSYMXPNUZLZKOA-UHFFFAOYSA-K
9796123
OI(=O)(O)([O-])([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
H2INa3O6
MFCD00036146
sodium paraperiodate, sodium para periodate, sodium triparaperiodate, sodium hydrogen periodate, 3na.h2io6, periodic acid trisodium salt, trisodium dihydrogen orthoperiodate, sodium para periodate, commercial, trisodium dihydroxydioxidoiodosylolate, trisodium dihydroxy-trioxido-oxo-$l^ 7-iodane
trisodium;dihydroxy-trioxido-oxo-$l^{7}-iodane
Especificaciones
Sodium (para)periodate
97.5% min. (Iodometry)
Na3H2IO6
sodium paraperiodate, sodium para periodate, sodium triparaperiodate, sodium hydrogen periodate, 3na.h2io6, periodic acid trisodium salt, trisodium dihydrogen orthoperiodate, sodium para periodate, commercial, trisodium dihydroxydioxidoiodosylolate, trisodium dihydroxy-trioxido-oxo-$l^ 7-iodane
DSYMXPNUZLZKOA-UHFFFAOYSA-K
trisodium;dihydroxy-trioxido-oxo-$l^{7}-iodane
9796123
Powder
Glass bottle
White
500g
13940-38-0
H2INa3O6
MFCD00036146
Solubility in water: slightly soluble
OI(=O)(O)([O-])([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
293.89
293.89
98%
Solubility in water: slightly soluble.
>300.0°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Sodium (para)periodate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos