Learn More
Sodium Oxalate Solution, 0.05M, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072162
Click to view available options
Cantidad:
1 L
20 L
62-76-0
C2Na2O4
134.00
MFCD00012465
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
6125
disodio; oxalato
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
62-76-0
C2Na2O4
134.00
MFCD00012465
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
6125
disodio; oxalato
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Volumetric, 0.05 M (COO)2Na2
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium oxalate solution
Cantidad 1 L
Fórmula lineal NaOOCCOONa
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3631622
Formula Weight (peso de la fórmula) 134g/mol