Learn More
Sodium Oxalate, Pure, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical S/5800/48
Detalles adicionales : CAS : 62-76-0 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11498842
  • 22.75€ / 100 g
En stock 5
Añadir a la cesta
Especificación
62-76-0
133.998
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
6125
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Na+].[Na+]
C2Na2O4
12465
sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
disodium;oxalate
Especificación
62-76-0
12465
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
disodium;oxalate
6125
Powder Solid
White
8
C2Na2O4
sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Na+].[Na+]
133.998
134g/mol
Plastic powder jar
250°C
100g
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Sodium oxalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS