Learn More
Oxalato sódico, 99,5+ %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-192734
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
62-76-0
C2Na2O4
134.00
MFCD00012465
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
6125
disodio; oxalato
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
62-76-0
C2Na2O4
134.00
MFCD00012465
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
6125
disodio; oxalato
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium oxalate
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión 250.0°C to 270.0°C
Color Blanco
pH 7 to 8.5 (2.5% soln. at 20°C)
Pérdida por secado 0.05% max. (105°C)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal NaO2CCO2Na
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15,8781
Información de solubilidad Solubility in water: 37g/L (20°C). Other solubilities: 6.3 g/100mL water (100°C), insoluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 134
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Análisis
Forma física Polvo fino