missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Nitrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™

Marca:  Honeywell Fluka 31440-6X1KG

Detalles adicionales : CAS : 7631-99-4 Peso : 6.00000kg Transport : UN number : 1498 Chem class : 5.1 Pack group : III

Cantidad. 6 × 1kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15613430

  • 282.88€ / paquete de 6


Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

7631-99-4
≥99.5%
puriss. p.a. ACS Reagent
MFCD00011119
UN1498
Sodium Nitrate
84.99
NaNO3
Reag. ISO

Especificaciones

Sodium Nitrate
7631-99-4
≥99.5%
84.99
UN1498
Reag. ISO
puriss. p.a. ACS Reagent
NaNO3
MFCD00011119
6 × 1kg
Videos
SDS