Learn More
Sodium Nitrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Nitrate |
Nombre de nota | Reag. ISO |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | NaNO3 |
Número UN | 1498 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.99g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% |
Grado | ACS/Puriss. p.a. |