Learn More
Sodium Nitrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T.Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Marca:  JT Baker 3770-01
Detalles adicionales : CAS : 7631-99-4 Peso : 0.64000kg Transport : UN number : 1498 Chem class : 5.1 Pack group : III
Cantidad. 500g
Envase Poly Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15588164
  • 172.00€ / 500 g
Fecha estimada de envío
19-04-2021
Añadir a la cesta
Especificaciones
7631-99-4
84.994
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
CHEBI:63005
[N+](=O)([O-])[O-].[Na+]
NNaO3
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
24268
sodium;nitrate
Especificaciones
Sodium Nitrate
NNaO3
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
sodium;nitrate
24268
84.99
BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
1L = 2.26kg
7631-99-4
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
[N+](=O)([O-])[O-].[Na+]
84.994
CHEBI:63005
Crystals
Poly Bottle
500g