Learn More
Sodium nitrate, +99%, for analysis, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 205962500
Detalles adicionales : CAS : 7631-99-4 Peso : 0.30000kg Transport : UN number : 1498 Chem class : 5.1 Pack group : III
Cantidad. 250g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10405305
  • 20.40€ / 250 g
Stock EU 10
Añadir a la cesta
Especificaciones
7631-99-4
84.994
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
24268
sodium;nitrate
NNaO3
MFCD00011119
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
CHEBI:63005
[N+](=O)([O-])[O-].[Na+]
Especificaciones
Sodium nitrate
99+%
NaNO3
16,86
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
[N+](=O)([O-])[O-].[Na+]
84.994
CHEBI:63005
Crystals or Crystalline Powder
Analysis
10ppm max.
3ppm max.
Plastic bottle
Solubility in water: 900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
380.0°C
306.0°C
250g
7631-99-4
NNaO3
MFCD00011119
15, 8778
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
sodium;nitrate
24268
84.99
≥99%
50ppm max.
5ppm max.
10ppm max.
5ppm max.
30ppm max.
White
5.5 to 8.3 (5% soln. at 25°C)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Sodium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
SDS Documentos