Learn More
Sulfato de n-octilo de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081707
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
142-31-4
C8H17NaO4S
232.27
MFCD00007470
WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
sodium octyl sulfate, sodium n-octyl sulfate, sodium octyl sulphate, sipex ols, cycloryl os, duponol 80, sodium capryl sulfate, octyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctyl ester, sodium salt, octyl sulfate sodium salt
2735107
sodio; sulfato de octilo
CCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
142-31-4
C8H17NaO4S
232.27
MFCD00007470
WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
sodium octyl sulfate, sodium n-octyl sulfate, sodium octyl sulphate, sipex ols, cycloryl os, duponol 80, sodium capryl sulfate, octyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctyl ester, sodium salt, octyl sulfate sodium salt
2735107
sodio; sulfato de octilo
CCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Sodium n-octyl sulfate is a useful chemical to study the selective enrichment of albumin in biological samples and to determine the mixed solution of a glycerin-modified cationic surfactant and an anionic surfactant. It is also used as wetting agent, detergent, dispersant, emulsifier, degreasing agent, hard surface cleaner, lime soap dispersant, alkaline detergent, cleaning agent for metal processing in electroplating, latex, metal processing, paper, polymer synthesis, textile, leather and other industries. It finds application as an anionic detergent and ion -pairing reagent used in high-performance liquid chromatography (HPLC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de n-octilo de sodio es un químico útil para estudiar el enriquecimiento selectivo de la albúmina en muestras biológicas y para determinar la solución mixta de un tensioactivo catiónico modificado con glicerina y un tensioactivo aniónico. También se utiliza como agente humidificante, detergente, dispersante, emulsionante, desengrasante, limpiador de superficies duras, dispersante del jabón de lima, detergente alcalino, agente limpiador para el procesamiento de metales en la galvanoplastia, látex, procesamiento de metales, papel, síntesis de polímeros, textiles, cuero y otras industrias. Se aplica como detergente aniónico y reactivo de emparejamiento de iones utilizado en la cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium n-octyl sulfate
Punto de fusión ∼195°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 3658635
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.28
Porcentaje de pureza 99%