Learn More
Sulfato n-dodecil sódico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081280
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
151-21-3
C12H25NaO4S
288.38
MFCD00036175
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
3423265
CHEBI:8984
sodium dodecyl sulfate
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
151-21-3
C12H25NaO4S
288.38
MFCD00036175
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
3423265
CHEBI:8984
sodium dodecyl sulfate
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Denatures and solubilizes proteins for electrophoresis.Sodium n-dodecyl sulfate is an anionic detergent used to function as a protein denaturant. It is mainly used in detergents for laundry with many cleaning applications. It finds application in the determination of protein molecular weight by polyacrylamide gel electrophoresis and in the analysis of hemoglobin. In food products, it is used as an emulsifying agent and a whipping aid. It is widely found in toothpastes, shampoos, shaving creams and bubble bath formulations due to its thickening effect and ability to create a lather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Desnaturaliza y solubiliza proteínas para la electroforesis. El sulfato de n-dodecil de sodio es un detergente aniónico utilizado para funcionar como desnaturalizador de proteínas. Se utiliza principalmente en detergentes para ropa con muchas aplicaciones de limpieza. Se usa para determinar el peso molecular de las proteínas por electroforesis en gel de poliacrilamida y en el análisis de hemoglobina. En los productos alimenticios, se utiliza como agente emulsionante y como ayuda para montar alimentos. Se encuentra ampliamente en dentífricos, champús, cremas de afeitar y formulaciones de baño de burbujas debido a su efecto espesante y la capacidad de crear una espuma.
Solubilidad
Ligeramente soluble en etanol.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium n-dodecyl sulfate
Nombre de nota Water <1.5%
Punto de fusión ∼206°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (dry wt.)
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 25 g
Número UN UN2926
Beilstein 3599286
Índice Merck 148636
Información de solubilidad Slightly soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza 99%