Learn More
N-Decilsulfato sódico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023171
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
142-87-0
C10H21NaO4S
260.324
MFCD00041881
XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
sodium decyl sulfate, sodium n-decyl sulfate, decyl sodium sulfate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt, sodium decyl sulphate, unii-al92m833sy, n-decyl sodium sulfate, sodium n-decylsulphate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt 1:1, sulfuric acid, decyl ester, sodium salt
23665771
Sodio; decilsulfato
CCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
142-87-0
C10H21NaO4S
260.324
MFCD00041881
XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
sodium decyl sulfate, sodium n-decyl sulfate, decyl sodium sulfate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt, sodium decyl sulphate, unii-al92m833sy, n-decyl sodium sulfate, sodium n-decylsulphate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt 1:1, sulfuric acid, decyl ester, sodium salt
23665771
Sodio; decilsulfato
CCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
sodium decyl sulphate is used as a superior dispersing, wetting and emulsifying agent suitable for use in the production of gypsum boards, fire-fighting foams, carpet and upholstery cleaners, special industrial and all-purpose cleaners, oil fields and in the latex manufacture. It is also been used in it to be used in ion pair chromatography and icellar electrokinetic capillary chromatography. other applications include HI&I cleaning, emulsion polymerization, Fire-fighting, Industrial auxiliaries, Construction chemicals, Oil fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El decilsulfato sódico se utiliza para la humectación, emulsión y dispersión superior, y es adecuado para la producción de placas de yeso, espumas ignífugas, limpiadores de alfombras y tapicería, limpiadores industriales especiales y para todo tipo de usos, campos petrolíferos y en la fabricación de látex. También se utiliza para su uso en cromatografía de pares de iones y cromatografía capilar electrocinética micelar. Otras aplicaciones son la limpieza de hogares, industrial e institucional, la polimerización en emulsión, la lucha contra incendios, los auxiliares industriales, los productos químicos usados en la construcción y los yacimientos petrolíferos.
Solubilidad
Es soluble en H20 y poco soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Higroscópico, mantener lejos de ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium n-decyl sulfate
Cantidad 1 g
Beilstein 3576860
Información de solubilidad It is soluble in H20,poorly soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.33
Porcentaje de pureza 99%