Learn More
Sodium Molybdate Dihydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka 331058-2.5KG
Detalles adicionales : CAS : 10102-40-6 Peso : 2.50000kg
Cantidad. 2.5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15613890
  • 949.48€ / 2.50 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
10102-40-6
≥99%
Na2MoO4 · 2H2O
NONH for all modes of transport
Sodium Molybdate Dihydrate
ACS Reagent
MFCD00149170
Especificaciones
Sodium Molybdate Dihydrate
10102-40-6
≥99%
Na2MoO4 · 2H2O
NONH for all modes of transport
O.O.[O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
241.956
CHEBI:75213
241.95g/mol
ACS Reagent
H4MoNa2O6
MFCD00149170
FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
disodium;dioxido(dioxo)molybdenum;dihydrate
16211258
2.5kg