missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Molybdate, ≥98%, Honeywell Fluka™

Catalog Number 15612630
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7631-95-0
MoNa2O4
205.926
MFCD00003486
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
sodium molybdate, disodium molybdate, sodium molybdate vi, natriummolybdat, molybdic acid, disodium salt, natriummolybdat german, sodium molybdate van, sodium molybdate na2moo4, unii-948qaq08i1, ccris 5442
61424
CHEBI:75215
disodium;dioxido(dioxo)molybdenum
[O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7631-95-0
MoNa2O4
205.926
MFCD00003486
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
sodium molybdate, disodium molybdate, sodium molybdate vi, natriummolybdat, molybdic acid, disodium salt, natriummolybdat german, sodium molybdate van, sodium molybdate na2moo4, unii-948qaq08i1, ccris 5442
61424
CHEBI:75215
disodium;dioxido(dioxo)molybdenum
[O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]

≥98%

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium Molybdate
Punto de fusión 687°C
Color White
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na2MoO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.92g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Poly Bottle
Aspecto Granular powder
Densidad 3.78g/mL at 25°C
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'