Learn More
Metóxido de sodio, solución de 5,4 M (30 % de peso) en metanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10041464
21.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
124-41-4, 67-56-1
CH3NaO
54.02
MFCD00012179
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
10942334
sodio; metanolato
C[O-].[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
124-41-4, 67-56-1
CH3NaO
54.02
MFCD00012179
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
10942334
sodio; metanolato
C[O-].[Na+]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 93,0 °C
Nombre del producto químico o material Sodium methoxide
Punto de fusión De 1,0 °C a 5,0 °C
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal CH3ONa
Temperatura de inflamación 33°C
Índice Merck 15, 8775
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.02
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.3701
Gravedad específica 0.97
Densidad 0.9700g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium methoxide, 5.4M (30 wt.%) solution in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.