Learn More
Metanosulfonato sódico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077281
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2386-57-4
CH4NaO3S
118.09
KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
638112
sodio;metanosulfonato
CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
2386-57-4
CH4NaO3S
118.09
KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
638112
sodio;metanosulfonato
CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium methanesulfonate
Cantidad 5 g
Fórmula lineal CH3SO3Na
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09
Porcentaje de pureza 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium methanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.