Learn More
Sodium methanesulfonate, 99%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 442111000
Detalles adicionales : CAS : 2386-57-4 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15555096
  • 83.50€ / 100 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
2386-57-4
118.082
sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
sodium;methanesulfonate
CH3NaO3S
KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
638112
CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificación
Sodium methanesulfonate
CH3NaO3S
sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
sodium;methanesulfonate
638112
1% max.
1% max.
2386-57-4
CH3SO3Na
Solubility in water: soluble.
CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
118.082
118.09
Authentic
100g
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Sodium methanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.