Learn More
Sodium metatungstate monohydrate, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 022534.56
Detalles adicionales : CAS : 12141-67-2 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 4 x 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318057
  • 637.00€ / 1000 g
En stock 9
Añadir a la cesta
Especificación
12141-67-2
Na6O39W12·H2O
MFCD00061466
Sodium tungstate (meta), Sodium polytungstate
Especificación
Sodium metatungstate monohydrate
Na6O39W12·H2O
White powder
2986.13 (2968.12 Anhydrous)
Odorless
4 x 250g
12141-67-2
MFCD00061466
Sodium tungstate (meta), Sodium polytungstate
Powder
White