Learn More
Metaborato de sodio tetrahidrato, téc., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11314267
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10555-76-7
BH8NaO6
137.86
MFCD00149205
JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate
23694267
sodio;oxido(oxo)borano;tetrahidrato
O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10555-76-7
BH8NaO6
137.86
MFCD00149205
JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate
23694267
sodio;oxido(oxo)borano;tetrahidrato
O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
Sodium metaborate tetrahydrate is used In textile industry, it is used as additives, process aid and flame retardant. In chemical industry, it is used to make boric acid. Other uses include thickening agent, preservative and photographic chemical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium metaborate tetrahydrate
Punto de fusión ∼53°C (decomposition)
Forma física Cristalino malla - 8
Cantidad 5 kg
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.86 (65.80 Anhydrous)
Grado Técnico