Learn More
Sodium Metabisulfite, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072032
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
7681-57-4
Na2O5S2
190.09
MFCD00167602
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
656671
Sulfinato de disodio (sulfinatooxi)
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
7681-57-4
Na2O5S2
190.09
MFCD00167602
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
656671
Sulfinato de disodio (sulfinatooxi)
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., dry, 98-100.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium Metabisulfite
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Forma física Dry
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na2S2O5
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.11g/mol
Porcentaje de pureza 98 to 100.5%
Grado ACS/Puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metabisulfite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium metabisulphite