missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Metabisulfite, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical

Marca:  Fisher Chemical S/5240/62

Detalles adicionales : CAS : 7681-57-4 Peso : 2.50000kg

Cantidad. 2.5kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10223970

  • 51.00€ / 2.50 Kg


Stock EU 2
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

7681-57-4
190.095
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
656671
Na2O5S2
167602
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
[O-]S(=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]

Especificaciones

7681-57-4
167602
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
190.095
190.1g/mol
Plastic powder jar
150°C
2.5kg
Na2O5S2
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
[O-]S(=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
656671
Powder Solid
White
4 to 6
Videos
SDS Documentos