Learn More
Metabisulfito de sodio, +97 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium metabisulfite |
Punto de fusión | 150.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo cristalino fino |
Cantidad | 5 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% min. (Iodimetry) |
Fórmula lineal | Na2S2O5 |
Índice Merck | 15, 8770 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.1 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium metabisulfite
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.