missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Iodide, ReagentPlus™, Honeywell Fluka™

Catalog Number p-7071886
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7681-82-5
INa
149.894
MFCD00003532
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
5238
CHEBI:33167
sodio; yoduro
[Na+].[I-]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7681-82-5
INa
149.894
MFCD00003532
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
5238
CHEBI:33167
sodio; yoduro
[Na+].[I-]

Reagent Grade,≥99%

  • ≥95 % para uso general en laboratorios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium Iodide
Cantidad 5 g
Fórmula lineal NaI
Número UN 3077
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.89g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus™
Densidad Vapor Density: >1 (vs air)
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'