Learn More
Yoduro de sodio dihidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10414935
113.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13517-06-1
INa·2H2O
185.93
MFCD00149211
VEEIYHUOLCUPSA-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide dihydrate, acmc-20ajo4, i.na.2h2o, sodium dihydrate iodide, sodium iodide-water 1/1/2, sodium iodide nai ,dihydrate 9ci
23685997
sodio;yoduro;dihidrato
O.O.[Na+].[I-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13517-06-1
INa·2H2O
185.93
MFCD00149211
VEEIYHUOLCUPSA-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide dihydrate, acmc-20ajo4, i.na.2h2o, sodium dihydrate iodide, sodium iodide-water 1/1/2, sodium iodide nai ,dihydrate 9ci
23685997
sodio;yoduro;dihidrato
O.O.[Na+].[I-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium iodide dihydrate
Punto de fusión 752°C
Nombre de nota For analysis
Color Blanco
pH 6 to 9 (5% aq. soln.)
Forma física Cristales finos adherentes
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Fórmula lineal NaI·2H2O
Fieser 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 14,89
Índice Merck 10, 8469
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol and acetone,very soluble in nh3
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.93
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.44
Densidad 2.4400g/mL