Learn More
Yoduro de sodio, ACS, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407906
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7681-82-5
INa
149.894
MFCD00003532
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
5238
CHEBI:33167
sodio; yoduro
[Na+].[I-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7681-82-5
INa
149.894
MFCD00003532
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
5238
CHEBI:33167
sodio; yoduro
[Na+].[I-]
Se usa para prevenir la deficiencia de yodo. Se utiliza como reactivos analíticos, en la fabricación de desinfectantes, antisépticos, desodorantes y medicamentos, en acondicionador de ingredientes de panadería. También se utiliza para la conversión de cloruros de alquilo en yoduros de alquilo
Sodium iodide commonly is used to prevent iodine deficiency. Used as analytical reagents, in the manufacture of disinfectants, antiseptics, deodorants and medicines. They are used in baking ingredient conditioner and as animal feed. It is used for conversion of an alkyl chlorides into an alkyl iodides, such as in the treatment of thyroid cancer and hyperthyroidism and in scintillation detectors, traditionally in nuclear medicine, geophysics, nuclear physics, and environmental measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
  • Utilizado comúnmente para prevenir la deficiencia de yodo Utilizado como reactivos analíticos, en la fabricación de desinfectantes, antisépticos, desodorantes y medicamentos
  • Se utiliza en acondicionador de ingredientes de panadería y como alimento para animales
  • Se utiliza para la conversión de cloruros de alquilo en yoduros de alquilo, como en el tratamiento del cáncer de tiroides e hipertiroidismo y en detectores de centelleo, tradicionalmente en medicina nuclear, geofísica, física nuclear y mediciones ambientales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1300°C to 1304°C
Nombre del producto químico o material Sodium iodide
Punto de fusión 651°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min.
Índice Merck 14,8631
Información de solubilidad Soluble in water, alcohol, glycerol and acetone. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.89
Grado ACS
Olor Odorless
Índice de refracción 1.7745
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White Powder
Densidad 3.67 g/cm3 at 20°C