Learn More
Yoduro de sodio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10032620
43.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7681-82-5
INa
149.89
MFCD00003532
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
5238
CHEBI:33167
sodio; yoduro
[Na+].[I-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7681-82-5
INa
149.89
MFCD00003532
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
5238
CHEBI:33167
sodio; yoduro
[Na+].[I-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1300.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium iodide
Punto de fusión 661.0°C
Nombre de nota Extra Pure
Color Blanco
Forma física Polvo granular
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Fórmula lineal NaI
Fieser 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 10,365; 11,488; 12,29; 13,43; 14,89; 16,86
Índice Merck 15, 8765
Información de solubilidad Solubility in water: 184 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.89
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3.66
Densidad 3.6600g/mL