Learn More
Sodium hypophosphite monohydrate, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
50 kg
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Hypophosphite Monohydrate |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | NaH2PO2 · H2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.99g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Grado | Puriss. P.a. |