Learn More
Hidróxido sódico (escamas blancas), Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
Hidróxido sódico (escamas blancas)
El hidróxido sódico se utiliza para ajustar el pH de los tampones para aplicaciones de biología molecular y cultivo celular.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Hydroxide |
pH | 14 |
Color | Blanco |
Punto de ebullición | 1390°C |
Punto de fusión | 318°C |
Notas del porcentaje del ensayo | ≥98% |
Número UN | 1823 |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 40 |
Porcentaje de pureza | ≥97.0% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium hydroxide
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.