Learn More
Solución de hidróxido sódico, 2 M (2 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical
Catalog Number 10070190
32.77 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
32.77 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
40.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
1310-73-2
HNaO
39.997
3548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
sodio;hidróxido
[OH-].[Na+]
1310-73-2
HNaO
39.997
3548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
sodio;hidróxido
[OH-].[Na+]
Solución de hidróxido sódico, 2 M (2 N), solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 14
Color Incolora
Punto de ebullición 105°C
Punto de fusión -10°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de plástico de HDPE
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide, 2M solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide