Learn More
Solución de hidróxido sódico, 1 M (1 N), solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Europea, BP, Fisher Chemical™
HNaO, número CAS-1310-73-2, solución de hidróxido sódico, ascarita, aetznatron, lejía de sosa, hidrato de sodio, sosa cáustica, hidróxido de sodio na oh, hidróxido de sodio, cáustica blanca, sosa, cáustica, 1 l, 100 grados C, CHEBI:32145, incoloro, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, hidróxido sódico, 3548, 39,997
Marca: Fisher Chemical J/7620/15
34.46 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 1310-73-2 Peso : 1.04000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
HNaO, número CAS-1310-73-2, solución de hidróxido sódico, ascarita, aetznatron, lejía de sosa, hidrato de sodio, sosa cáustica, hidróxido de sodio na oh, hidróxido de sodio, cáustica blanca, sosa, cáustica, 1 l, 100 grados C, CHEBI:32145, incoloro, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, hidróxido sódico, 3548, 39,997
Listo para su uso, para el análisis volumétrico, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BPEspecificaciones
Incoloro | |
1310-73-2 | |
3548 | |
1 l | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
23 y 20 |
100 °C | |
HNaO | |
hidróxido sódico, soda cáustica, hidrato de sodio, Hidróxido de sodio, soda caústica, hidróxido sódico na oh, solución de hidróxido sódico, soda, cáustica, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
sodio;hidróxido | |
14798 | |
Frasco de plástico de HDPE | |
Líquido |