Learn More
Hidróxido sódico, puro, pellets, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 12635077
58.04 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
47.78 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
1310-73-2
HNaO
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
sodio;hidróxido
[OH-].[Na+]
1310-73-2
HNaO
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
sodio;hidróxido
[OH-].[Na+]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide
Punto de ebullición 1390,0 °C
Punto de fusión 318,0 °C
Fórmula lineal NaOH
Información de solubilidad Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.